Stampa…
Rubrene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 5,6,11,12-Tetraphenylnaphthacene, 5,6,11,12-Tetraphenyltetracene
132380010 132385000
ACRO132380010EA 92.4 EUR
ACRO132380010 ACRO132385000
Rubrene 99%
Rubrene
Formula: C₄₂H₂₈
Peso molecolare: 532,68 g/mol
Punto di fusione: 330…335 °C
MDL Number: MFCD00003703
CAS Number: 517-51-1
EINECS: 208-242-0
Visualizza i codici
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
GC ≥96.0 %