Propagyl amine hydrochloride 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₃H₆ClN Punto di fusione: 175…182 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00012907 CAS Number: 15430-52-1 EINECS: 239-440-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to beige to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 175 to 182 °C |
Titration Argentometric | 94 to 106 % |