Stampa…
Calorimetri, C 200
Fornitore: IKA
8802500 10002387
431-2900EA 24730 EUR
431-2900 IKAA10002387
Calorimetri, C 200
Calorimetri
Calorimetro semiautomatizzato compatto e a ingombro ridotto per la determinazione dei valori calorifici di campioni solidi e liquidi.
  • Riempimento e ventilazione ossigeno manuali, preparazione manuale dell'acqua
  • Con alimentatore esterno, conforme a qualsiasi tensione compresa da 100 a 240 Vca, 50/60 Hz; Il calorimetro ha una bassa alimentazione d'esercizio di 24 Vcc
  • Adatto per utilizzi con il software per calorimetri Calwin C 5040: monitoraggio e visualizzazione della procedura di misurazione
Adatto per uso didattico (ad es. scuole tecniche, università) e per laboratori commerciali e industriali con pochi campioni. Quattro procedure di analisi diverse, isoperibolica, dinamica, temporizzata (accensione automatica e calcolo del valore calorifico) o manuale (accensione e calcoli manuali eseguiti dall'utente), per l'adattamento perfetto alle diverse attività.
Informazioni per l'ordine: Supplied with Basic device (measuring cell) C 200 incl. power pack and ignition adaptor, decomposition vessel C 5010 or decomposition vessel halogen resistant C 5012, conversion kit C 200.2, oxygen station C 248 and further consumables for installation and calibration.