Stampa…
n-Nonadecane, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
74158-1G 74158-5G
74158-1GEA 62.3 EUR
74158-1G 74158-5G
n-Nonadecane, Supelco®
n-Nonadecane
Formula: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
Punto di ebollizione: 329,7 °C (1013 hPa)
Densità: 0,7845 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009012
CAS Number: 629-92-5
EINECS: 211-116-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b04de4ba35a4af2a5beef17009e6a5176edae15b&vid=6891660a5fcf1a7cf224756156004b5284d3e169&prid=web&clid=SAPDAM