Stampa…
n-Nonadecane per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: N-nonadecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22110.0025 8.22110.0100 8.22110.1000 8.22110.9015 8.22110.0010
8.22110.0025EA 73 EUR
8.22110.0025 8.22110.0100 8.22110.1000 8.22110.9015 8.22110.0010
n-Nonadecane per sintesi, Sigma-Aldrich®
n-Nonadecane
Formula: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
Punto di ebollizione: 329,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 32,5 °C
Densità: 0,7845 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009012
CAS Number: 629-92-5
EINECS: 211-116-8
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 31 - 34 °C
Molar Mass 268.52 g/mol
Boiling Point 329 - 331 °C
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.4211 (70 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.6 - 6.5 %(V)
Density 0.79 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 205 °C