n-Nonadecane ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
N-nonadecane
Purity: 99%
CAS No.: 629-92-5
Molecular Formula: CH3(CH2)17CH3
Formula Weight: 268.53
Flash Point: 168°(334°F)
Refractive Index: 1.4410
Melting Point: 32-34°
Boiling Point: 330-331°
Beilstein Reference: 1742892
MDL No.: MFCD00009012
Formula:
H₃C(CH₂)₁₇CH₃ Punto di ebollizione: 330…331 °C Punto di fusione: 32…34 °C Densità: 0,786 Flash Pt: 168 °C (334 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009012 CAS Number: 629-92-5 EINECS: 211-116-8 |