Stampa…
n-Esano ≥95%, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83661.320EA 173 EUR
83661.320 83661.290 83661.400
n-Esano ≥95%, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
n-Esano
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Punto di ebollizione: 69 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –94,3 °C
Densità: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –22 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009520
CAS Number: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (su sostanza anidra) Min. 95,0%
Residuo di evaporazione Max. 5 ppm
Acqua Max. 0,02 %
Analisi dei Pesticidi (Lindano /ECD) Max. 5 ng/l
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l