n-Esano ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
Formula:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Peso molecolare: 86.18 g/mol Punto di ebollizione: 69 Punto di fusione: –94,3 °C Densità: 0.659 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –22 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS Number: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3 II REACH: 01-2119480412-44 Merck Index: 13,04712 |
|
Assay (GC) | Min. 97 % |
Acidity | Max. 0.0003 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 50 ppm |
Absorbance (210 nm) | Max. 0.3 |
Absorbance (220 nm) | Max. 0.1 |
Absorbance (245 nm) | Max. 0.01 |
Transmittance (210 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (220 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (245 nm) | Min. 98 % |