Stampa…
Esano (miscela di isomeri), TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
24574.323EA 64.8 EUR
24574.323 24574.298 24574.367 24574.460
Esano (miscela di isomeri), TECHNICAL
Esano (miscela di isomeri)
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Punto di ebollizione: 68…70 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0,66 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –22 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179311
CAS Number: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Boiling point 63 - 69 °C
Evaporation residue Max. 20 ppm