Stampa…
Esano (miscela di isomeri) ≥98.5% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Hexanes, Isohexane
33321.K2 33321.M1 33321.K4
33321.K2EA 43.4 EUR
33321.K2 33321.M1 33321.K4
Esano (miscela di isomeri) ≥98.5% ACS
Esano (miscela di isomeri)
Purity: 98.5+% CAS No.: 92112-69-1 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Physical Form: Liquid, Mixture of 5 Isomers Density: 0.67 Refractive Index: 1.3795 Appearance: Colourless Melting Point: -95° Boiling Point: 65-70° UN No.: 1208 MDL No.: MFCD02179311
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Peso molecolare: 86,18 g/mol
Punto di ebollizione: 65…70 °C
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0,67
Flash Pt: <–23 °C (–9 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179311
CAS Number: 110-54-3
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=b8b3614111eda65200a50270378d510d3d5d4977&prid=web&clid=SAPDAM