Stampa…
n-Esadecano, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Hexadecane, Cetane
M-Clarity™ quality level = MQ100
52209-25ML 52209-5ML
52209-25MLEA 624 EUR
52209-25ML 52209-5ML
n-Esadecano, Supelco®
n-Esadecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Punto di ebollizione: 287 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 18 °C
Densità: 0,77331 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 135 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008998
CAS Number: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5b5ed14a39c32e4f103bea929280f861f3eba8d&vid=136c735f0b11d6732b67593f9115da4ef3b4cc1a&prid=web&clid=SAPDAM