Stampa…
n-Hexacosane, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: N-hexacosane
M-Clarity™ quality level = MQ100
52183-1G 52183-250MG
52183-1GEA 172 EUR
52183-1G 52183-250MG
n-Hexacosane, Supelco®
n-Hexacosane
Formula: H₃C(CH₂)₂₄CH₃
Peso molecolare: 366.71 g/mol
Punto di ebollizione: 412,2
Punto di fusione: 56…59 °C
Densità: 0.804 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009354
CAS Number: 630-01-3
EINECS: 211-124-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec0fc9961cce69c08f514a2cad4ea2dc785dc967&vid=d098f96663d77496576f54cc2e20bf863284bdcf&prid=web&clid=SAPDAM