Stampa…
n-Eptano ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: high purity solvents
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
24539.320EA 434 EUR
24539.320 24539.290
n-Eptano ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
n-Eptano
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₃
Punto di ebollizione: 98,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –90,6 °C
Densità: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009544
CAS Number: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457603-38
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (su sostanza anidra) Min. 99,00 %
Acidità Max. 0,0005 meq/g
Alcalinità Max. 0,0002 meq/g
Residuo di evaporazione Max. 10 ppm
Acqua Max. 100 ppm
Assorbanza (210 nm) Max. 0,3
Assorbanza (220 nm) Max. 0,1
Assorbanza (245 nm) Max. 0,01
Trasmittanza (210 nm) Min. 50 %
Trasmittanza (220 nm) Min. 80 %
Trasmittanza (245 nm) Min. 98 %