Stampa…
n-eptadecano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: N-heptadecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20616.0050 8.20616.0010
8.20616.0050EA 86.5 EUR
8.20616.0050 8.20616.0010
n-eptadecano per sintesi, Sigma-Aldrich®
n-eptadecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
Peso molecolare: 240,47 g/mol
Punto di ebollizione: 302,1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 21,2 °C
Densità: 0,7783 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009002
CAS Number: 629-78-7
EINECS: 211-108-4
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 22 °C
Molar Mass 240.47 g/mol
Boiling Point 302 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 148 °C
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Viscosity Kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)