n-eptadecano ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N-heptadecane
Purity: 99%
CAS No.: 629-78-7
Molecular Formula: CH3(CH2)15CH3
Formula Weight: 240.48
Physical Form: Low melting solid
Density: 0.778
Refractive Index: 1.4369
Melting Point: 22°
Boiling Point: 302°
MDL No.: MFCD00009002
Formula:
H₃C(CH₂)₁₅CH₃ Peso molecolare: 240,47 g/mol Punto di ebollizione: 302 °C Punto di fusione: 22 °C Densità: 0,778 Flash Pt: 148 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009002 CAS Number: 629-78-7 EINECS: 211-108-4 |