Stampa…
n-Hentriacontane, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
51529-1G 51529-250MG
51529-1GEA 180 EUR
51529-1G 51529-250MG
n-Hentriacontane, Supelco®
n-Hentriacontane
Formula: H₃C(CH₂)₂₉CH₃
Peso molecolare: 436,85 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00048745
CAS Number: 630-04-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1611d34e11fa4388bdb5de1874fb6d45b2a78123&vid=4fb4e042cda0655ec56c792b6c2e9f956556ad6c&prid=web&clid=SAPDAM