Stampa…
n-Dodecano, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
44010-25ML 44010-5ML
44010-25MLEA 532 EUR
44010-25ML 44010-5ML
n-Dodecano, Supelco®
n-Dodecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Punto di ebollizione: 216 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –9,6 °C
Densità: 0,7487 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008969
CAS Number: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59680b595c18cf0cca4ce3d406e2969607f0d442&vid=fa740fd3e72e63a3ba0db89bba23a8f1375f3b55&prid=web&clid=SAPDAM