Stampa…
n-Dodecano
Fornitore: Mettler - Toledo
Pericolo
Synonyms: Dodecane
51338012
METT51338012EA 240 EUR
METT51338012
n-Dodecano
n-Dodecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Peso molecolare: 170,34 g/mol
Punto di ebollizione: 216 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –9,6 °C
Densità: 0,7487 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008969
CAS Number: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=65a178c9fb2159da512ce61e943241028a0bc5f9&prid=web&clid=SAPDAM