n-Dodecano ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 112-40-3
Molecular Formula: CH3(CH2)10CH3
Formula Weight: 170.34
Flash Point: 71°(159°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.749
Refractive Index: 1.4220
Odour: Petrol-like
Melting Point: -10°
Boiling Point: 215-217°
Beilstein Reference: 1697175
MDL No.: MFCD00008969
Formula:
H₃C(CH₂)₁₀CH₃ Punto di ebollizione: 215…217 °C Punto di fusione: –10 °C Densità: 0,749 Flash Pt: 71 °C (159 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008969 CAS Number: 112-40-3 EINECS: 203-967-9 |