Stampa…

n-Docosane per sintesi, Sigma-Aldrich®

Fornitore: Merck

Synonyms: N-docosane

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.22046.0050 8.22046.1000
8.22046.0050EA 65.6 EUR
8.22046.0050 8.22046.1000
n-Docosane per sintesi, Sigma-Aldrich®
n-Docosane
Formula: H₃C(CH₂)₂₀CH₃
Punto di ebollizione: 368 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 44 °C
Densità: 0,7944 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009348
CAS Number: 629-97-0
EINECS: 211-121-5

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 44 °C
Molar Mass 310.6 g/mol
Boiling Point 369 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Density 0.794 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR