Stampa…
n-Decano, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
30540-25ML 30540-5ML
30540-25MLEA 256 EUR
30540-25ML 30540-5ML
n-Decano, Supelco®
n-Decano
Formula: H₃C(CH₂)₈CH₃
Peso molecolare: 142.28 g/mol
Punto di ebollizione: 174,1
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 0.73 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 46
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008954
CAS Number: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af0bd610db7d04d8b63dabccd1d489c8b78a0446&vid=0774bc168859766f4d64d7ec054a5f9906a1cef9&prid=web&clid=SAPDAM