Stampa…
n-Decano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20383.0250 8.20383.1000 8.20383.9018
8.20383.0250EA 49.1 EUR
8.20383.0250 8.20383.1000 8.20383.9018
n-Decano per sintesi, Sigma-Aldrich®
n-Decano
Formula: H₃C(CH₂)₈CH₃
Peso molecolare: 142,28 g/mol
Punto di ebollizione: 174,1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008954
CAS Number: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=e7f91b57e34a936bc3b3b270e8cf3bb99edf2475&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 0.00005 g/l (25 °C)
Melting Point -30 °C
Molar Mass 142.28 g/mol
Boiling Point 174 °C
Vapor Pressure 1 hPa (16 °C)
Flash Point 51 °C
Explosion Limit 0.7 - 5.4 %(V)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 208 °C
Viscosity Kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)