Stampa…
Sodio tetradecil solfato 95% cont. up to ca 5% sodium methyl sulfate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetradecyl sulphuric acid salt, Tetradecyl sulphate sodium, Sodium 1-tetradecyl sulphate
B21941.03 B21941.06 B21941.14
B21941.03EA 42.2 EUR
B21941.03 B21941.06 B21941.14
Sodio tetradecil solfato 95% cont. up to ca 5% sodium methyl sulfate
Sodio tetradecil solfato
Purity: 95% CAS No.: 1191-50-0 Molecular Formula: CH3(CH2)13OSO3Na Formula Weight: 316.44 Melting Point: 182-192° Beilstein Reference: 3578122
Formula: C₁₄H₂₉NaO₄S
Peso molecolare: 316.44 g/mol
Punto di fusione: 182…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007468
CAS Number: 139-88-8
EINECS: 214-737-2
UN: 3267
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08838