Stampa…
Sodium octyl sulphate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Octyl sulphate, sodium salt, Octyl sulphuric acid salt
A11786.03 A11786.06 A11786.14
A11786.03EA 48.4 EUR
A11786.03 A11786.06 A11786.14
Sodium octyl sulphate ≥99%
Sodium octyl sulphate
Purity: 99% CAS No.: 142-31-4 Molecular Formula: CH3(CH2)7OSO3Na Formula Weight: 232.28 Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 3658635
Formula: C₈H₁₇NaO₄S
Peso molecolare: 232,28 g/mol
Punto di fusione: ∼195 °C (dec.)
Densità: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007470
CAS Number: 142-31-4
EINECS: 205-535-5