Sodio dodecile solfato (SDS), Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
71726-10G-F
71726-50G-F
71726-10G-FEA
325
EUR
71726-10G-F
71726-50G-F
Sodio dodecile solfato (SDS), Supelco®
Sodio dodecile solfato (SDS)
Formula:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Punto di fusione: 204…207 °C Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: >100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036175 CAS Number: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1,II Merck Index: 14,08636 |