Sodio dodecile solfato (SDS) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Peso molecolare: 288.38 g/mol Punto di fusione: 204…207 °C Densità: 1.1 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: >100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036175 CAS Number: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1 III Merck Index: 14,08636 |
|
Solubility | 150 g/l (20 °C) |
Melting Point | 204.06 - 207.06 °C |
Molar Mass | 288.4 g/mol |
Bulk Density | 490 - 560 kg/m3 |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Flash Point |
|
Density | 1.1 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 - 9 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 4.1 |
Hazard Class Description | Flammable Solid |