Stampa…
Sodio dodecile solfato (SDS) ≥99%, Biotechnology Grade per biotecnologie
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
0227-1KGEA 774 EUR
0227-1KG 0227-100G 0227-250G 0227-500G 0227-12KG 0227-5KG
Sodio dodecile solfato (SDS) ≥99%, Biotechnology Grade per biotecnologie
Sodio dodecile solfato (SDS)
For applications ranging from solubilising membrane proteins in non-denaturing conditions to creating denaturing conditions during gel electrophoresis.
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Peso molecolare: 288,38 g/mol
Punto di fusione: 204…207 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036175
CAS Number: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
REACH: 01-2119489461-32
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=b902abb4febc8db7b463c8388f3138a531893a11&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Abs.@260nm (3%, acqua) <0.1
Abs.@280nm (3%, acqua) ≤0.1
Cloruro ≤0.1%
Rame ≤0.0005%
DNasi assente
Metalli pesanti (come Pb) ≤0.0005%
Ferro ≤0.0001%
Fosfati ≤0.0005%
Proteasi assente
Purezza >= 99,0%
RNase assente
Solubilità (10%, acqua) Conforme