Stampa…
Sodio dodecile solfato (SDS) 99+% per biologia molecolare DNase-, RNase-, protease-free
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
327315000 327311000 327310025
ACRO327315000EA 396 EUR
ACRO327315000 ACRO327311000 ACRO327310025
Sodio dodecile solfato (SDS) 99+% per biologia molecolare DNase-, RNase-, protease-free
Sodio dodecile solfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Punto di fusione: 206 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036175
CAS Number: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥99.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm