Sodio dodecile solfato (SDS) 99% per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
230421000
230425000
230420250
230420025
230420100
ACRO230421000EA
101
EUR
ACRO230421000
ACRO230425000
ACRO230420250
ACRO230420025
ACRO230420100
Sodio dodecile solfato (SDS) 99% per biochimica
Sodio dodecile solfato (SDS)
Formula:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Punto di fusione: 206 °C Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: >150 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036175 CAS Number: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,08636 |
|
Appearance | White Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % (1 g, 105°C, 3 h) |
Solubility | (3 % in water) Clear colorless |
GC | ≥98.5 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.04 |
Chloride (Cl) | ≤500 ppm |