Stampa…
Sodio dodecile solfato (SDS) 85%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
226141000 226145000 226140025
ACRO226141000EA 21.7 EUR
ACRO226141000 ACRO226145000 ACRO226140025
Sodio dodecile solfato (SDS) 85%, puro
Sodio dodecile solfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Peso molecolare: 288,38 g/mol
Punto di fusione: 206 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036175
CAS Number: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=b902abb4febc8db7b463c8388f3138a531893a11&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %