Stampa…
1,8-Octanedithiol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,8-Dimercaptooctane
B24693.03 B24693.06 B24693.14
B24693.03EA 33.3 EUR
B24693.03 B24693.06 B24693.14
1,8-Octanedithiol ≥98%
1,8-Octanedithiol
Purity: 98% CAS No.: 1191-62-4 Molecular Formula: HS(CH2)8SH Formula Weight: 178.36 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.5050 Odour: Unpleasant Boiling Point: 269-270° Beilstein Reference: 1735431 MDL No.: MFCD00003574
Formula: C₈H₁₈S₂
Peso molecolare: 178,36 g/mol
Punto di ebollizione: 269…270 °C
Densità: 0,960
Flash Pt: 113 °C (235 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003574
CAS Number: 1191-62-4
EINECS: 214-738-8
UN: 3334
ADR: 9,