Stampa…
1,8-Octanedithiol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,8-Dimercaptooctane
310620050 310620010
ACRO310620050EA 77.7 EUR
ACRO310620050 ACRO310620010
1,8-Octanedithiol 99%
1,8-Octanedithiol
Formula: C₈H₁₈S₂
Peso molecolare: 178,36 g/mol
Punto di ebollizione: 269…270 °C (760 mmHg)
Densità: 0,96 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003574
CAS Number: 1191-62-4
EINECS: 214-738-8
UN: 3334
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %