1,6-Hexanedithiol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
1,6-Dimercaptohexane
Purity: 97%
CAS No.: 1191-43-1
Molecular Formula: HS(CH2)6SH
Formula Weight: 150.30
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5130
Melting Point: -21°
Boiling Point: 242-243°
Beilstein Reference: 1732507
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00004910
Formula:
C₆H₁₄S₂ Peso molecolare: 150,31 g/mol Punto di ebollizione: 242…243 °C Punto di fusione: –21 °C Densità: 0,990 Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004910 CAS Number: 1191-43-1 EINECS: 214-735-1 UN: 3334 ADR: 9,III |