Stampa…
1,6-Hexanedithiol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1,6-Dimercaptohexane
120670050 120670250
ACRO120670050EA 44.5 EUR
ACRO120670050 ACRO120670250
1,6-Hexanedithiol 97%
1,6-Hexanedithiol
Formula: C₆H₁₄S₂
Peso molecolare: 150,31 g/mol
Punto di ebollizione: 237 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –21 °C
Densità: 0,99 g/cm³
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004910
CAS Number: 1191-43-1
EINECS: 214-735-1
UN: 3334
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +16° to +18° (20°C, 589 nm) (c=1,H2O)