1,3-Propanedithiol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,3-Dimercaptopropane
Purity: 97%
CAS No.: 109-80-8
Molecular Formula: HS(CH2)3SH
Formula Weight: 108.23
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5400
Odour: Stench
Melting Point: -79°
Boiling Point: 168-170°
Solubility: Slightly soluble in water. Miscible with alcohol, ether, chloroform, ether
Beilstein Reference: 1071197
Merck Reference: 14,7801
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00004904
Formula:
C₃H₈S₂ Peso molecolare: 108,23 g/mol Punto di ebollizione: 168…170 °C Punto di fusione: –79 °C Densità: 1,077 Flash Pt: 63 °C (145 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004904 CAS Number: 109-80-8 EINECS: 203-706-9 UN: 3334 ADR: 9,III Merck Index: 14,7801 |