1,3-Propanedithiol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
131410500
131412500
ACRO131410500EA
87.3
EUR
ACRO131410500
ACRO131412500
1,3-Propanedithiol 98%
1,3-Propanedithiol
Formula:
C₃H₈S₂ Punto di ebollizione: 169 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –79 °C Densità: 1,07 g/cm³ Flash Pt: 58 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004904 CAS Number: 109-80-8 EINECS: 203-706-9 UN: 1228 ADR: 3,III Merck Index: 12,07984 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5380 to 1.5420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Density | (20°C) 1.038 to 1.048 g/ml |