Stampa…
1,2-Ethanedithiol ≥99.0% (by GC) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 1.2-Ethanedithiol, 1,2-Dimercaptoethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00795.0100 8.00795.0500
8.00795.0100EA 148 EUR
8.00795.0100 8.00795.0500
1,2-Ethanedithiol ≥99.0% (by GC) per sintesi, Sigma-Aldrich®
1,2-Ethanedithiol
Formula: C₂H₆S₂
Peso molecolare: 94,2 g/mol
Punto di ebollizione: 146…149 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –41 °C
Densità: 1,374 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004892
CAS Number: 540-63-6
EINECS: 208-752-3
UN: 1228
ADR: 3 (6.1),III
Merck Index: 13,03760
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -41 °C
Molar Mass 94.20 g/mol
Boiling Point 146 - 149 °C
Vapor Pressure 5.3 hPa (23 °C)
Flash Point 44 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid