1,2-Ethanedithiol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1.2-Ethanedithiol, 1,2-Dimercaptoethane
Purity: 98+%
CAS No.: 540-63-6
Molecular Formula: C2H6S2
Formula Weight: 94.20
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.5580
Odour: Stench
Melting Point: -41°
Boiling Point: 144-146°
Beilstein Reference: 505946
Merck Reference: 14,3725
UN No.: 3071
MDL No.: MFCD00004892
Formula:
C₂H₆S₂ Peso molecolare: 94,2 g/mol Punto di ebollizione: 144…146 °C Punto di fusione: –41 °C Densità: 1,123 Flash Pt: 45 °C (113 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004892 CAS Number: 540-63-6 EINECS: 208-752-3 UN: 3071 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3725 |