Stampa…
1,10-Decanedithiol 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Decane-1,10-dithiol, 1,10-Dimercaptodecane
L11064.06 L11064.14
L11064.06EA 62.6 EUR
L11064.06 L11064.14
1,10-Decanedithiol 95%
1,10-Decanedithiol
Purity: 95% CAS No.: 1191-67-9 Molecular Formula: HS(CH2)10SH Formula Weight: 206.41 Refractive Index: 1.4990 Odour: Stench Boiling Point: 171-172°/0.5mm Beilstein Reference: 1738606 UN No.: 3334 MDL No.: MFCD00022095
Formula: C₁₀H₂₂S₂
Punto di ebollizione: 171…172 °C (0,5 mmHg)
Punto di fusione: ∼17 °C
Densità: 0,950
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022095
CAS Number: 1191-67-9
EINECS: 214-739-3
UN: 3334
ADR: 9,III