2-Propanethiol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Isopropyl mercaptan, Isopropanethiol, 2-Mercaptopropane
confezionato sotto argo
Purity: 98%
CAS No.: 75-33-2
Molecular Formula: C3H8S
Formula Weight: 76.16
Flash Point: -34° (-29°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under argon
Density: 0.82
Refractive Index: 1.4255
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Stench
Melting Point: -131°
Boiling Point: 57-60°
Beilstein Reference: 605260
UN No.: 2402
MDL No.: MFCD00004863
Formula:
C₃H₈S Peso molecolare: 76,16 g/mol Punto di ebollizione: 57…60 °C Punto di fusione: –131 °C Densità: 0,82 Flash Pt: –34° (–29 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004863 CAS Number: 75-33-2 EINECS: 200-861-4 UN: 2402 ADR: 3,II |