Stampa…
2-Propanethiol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
131440500 131445000 131440025
ACRO131440500EA 23.4 EUR
ACRO131440500 ACRO131445000 ACRO131440025
2-Propanethiol 98%
2-Propanethiol
Formula: C₃H₈S
Punto di ebollizione: 57…60 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –131 °C
Densità: 0,82 g/cm³
Flash Pt: –34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004863
CAS Number: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
UN: 2402
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA