Stampa…
2-Butanethiol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 1-Methyl-1-propanethiol, 2-Butanethiol, 2-Mercaptobutane, sec-Butyl Mercaptan, sec-Butyl mercaptan
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01818.0005 8.01818.0250
8.01818.0005EA 30.4 EUR
8.01818.0005 8.01818.0250
2-Butanethiol per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Butanethiol
Formula: C₄H₁₀S
Punto di ebollizione: 85 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –165 °C
Densità: 0,829 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –23 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004865
CAS Number: 513-53-1
EINECS: 208-165-2
UN: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01612
Visualizza i codici
Solubility 1.32 g/l (20 °C)
Melting Point -165 °C
Molar Mass 90.18 g/mol
Boiling Point 82 - 88 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 108 hPa (25 °C)
Flash Point -23 °C
Explosion Limit 1.7 - 9.6 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)