Stampa…
1-Propanethiol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07529.0005 8.07529.0250
8.07529.0005EA 30.7 EUR
8.07529.0005 8.07529.0250
1-Propanethiol per sintesi, Sigma-Aldrich®
1-Propanethiol
Formula: C₃H₈S
Punto di ebollizione: 67 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –113 °C
Densità: 0,82995 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –14 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004900
CAS Number: 107-03-9
EINECS: 203-455-5
UN: 2402
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Solubility 1.9 g/l (25 °C)
Melting Point -113 °C
Molar Mass 76.16 g/mol
Boiling Point 67 - 68 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 165 hPa (20 °C)
Flash Point -34 °C
Refractive Index 1.438 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)