Stampa…
1-Pentanethiol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L04330.14 L04330.22
L04330.14EA 56.6 EUR
L04330.14 L04330.22
1-Pentanethiol ≥97%
1-Pentanethiol
Purity: 97% CAS No.: 110-66-7 Molecular Formula: CH3(CH2)4SH Formula Weight: 104.22 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.4460 Odour: Stench Melting Point: -76° Boiling Point: 125-126° Beilstein Reference: 1730979 UN No.: 1111 MDL No.: MFCD00004907
Formula: C₅H₁₂S
Punto di ebollizione: 125…126 °C
Punto di fusione: –76 °C
Densità: 0,841
Flash Pt: 18 °C (64 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004907
CAS Number: 110-66-7
EINECS: 203-789-1
UN: 1111
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00653