1-Octanethiol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
157480010
157482500
157480025
157480020
ACRO157480010EA
93.7
EUR
ACRO157480010
ACRO157482500
ACRO157480025
ACRO157480020
1-Octanethiol 97%
1-Octanethiol
Formula:
C₈H₁₈S Punto di ebollizione: 197…200 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –49 °C Densità: 0,84 g/cm³ Flash Pt: 68 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004912 CAS Number: 111-88-6 EINECS: 203-918-1 UN: 3082 ADR: 9,III |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4525 to 1.4545 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 to ≤104.0 % |