1-Octadecanethiol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₁₈H₃₈S Punto di ebollizione: 204 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 28…31 °C Densità: 0,8475 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004886 CAS Number: 2885-00-9 EINECS: 220-744-1 UN: 3335 ADR: 9, |
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 28 - 31 °C |
Molar Mass | 286.55 g/mol |
Boiling Point | 366 °C |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 185 °C |
Refractive Index | 1.4645 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.847 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point |