1-Hexanethiol 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
215270050
215271000
215275000
ACRO215270050EA
38.6
EUR
ACRO215270050
ACRO215271000
ACRO215275000
1-Hexanethiol 96%
1-Hexanethiol
Formula:
C₆H₁₄S Punto di ebollizione: 150…154 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 81…80 °C Densità: 0,84 g/cm³ Flash Pt: 30 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004909 CAS Number: 111-31-9 EINECS: 203-857-0 UN: 3071 ADR: 6.1,II |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4480 to 1.4520 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 0.836 to 0.844 g/ml |
GC | ≥95 % |