Stampa…
1-Dodecanetiolo 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
117625000 117620025 117620100
ACRO117625000EA 49.8 EUR
ACRO117625000 ACRO117620025 ACRO117620100
1-Dodecanetiolo 98%
1-Dodecanetiolo
Formula: C₁₂H₂₆S
Punto di ebollizione: 266…283 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –7 °C
Densità: 0,84 g/cm³
Flash Pt: 128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004885
CAS Number: 112-55-0
EINECS: 203-984-1
UN: 1760
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after reduction ≤0.01 %