Stampa…
1-Decanethiol 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: n-Decanethiol, 1-Mercaptodecane, n-Decyl mercaptan
A15913.AC A15913.AE A15913.AP
A15913.ACEA 33.4 EUR
A15913.AC A15913.AE A15913.AP
1-Decanethiol 96%
1-Decanethiol
Purity: 96% CAS No.: 143-10-2 Molecular Formula: C10H22S Formula Weight: 174.35 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4565 Odour: Unpleasant Melting Point: -26° Boiling Point: 237° Beilstein Reference: 1735223 MDL No.: MFCD00004884
Formula: C₁₀H₂₂S
Peso molecolare: 174.35 g/mol
Punto di ebollizione: 237 °C
Punto di fusione: –26 °C
Densità: 0.843
Flash Pt: 98 °C (208 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004884
CAS Number: 143-10-2
EINECS: 205-584-2
UN: 3334
ADR: 9