1-Butanethiol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 109-79-5
Molecular Formula: C4H10S
Formula Weight: 90.19
Flash Point: 2°(36°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.842
Refractive Index: 1.4425
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Stench
Melting Point: -116°
Boiling Point: 98°
Beilstein Reference: 1730908
Merck Reference: 14,1577
UN No.: 2347
MDL No.: MFCD00004905
Formula:
C₄H₁₀S Punto di ebollizione: 98 °C Punto di fusione: –116 °C Densità: 0,842 Flash Pt: 2 °C (36 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004905 CAS Number: 109-79-5 EINECS: 203-705-3 UN: 2347 ADR: 3,II Merck Index: 14,1577 |